Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ -N+ Membranen
Gewährleisten höchste Empfindlichkeit beim DNA- und RNA-Blotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ -N+ Membranen sind elektrisch positiv geladene Nylonmembranen für die radioaktive und auch die nicht-radioaktive Erkennung mittels Chemilumineszenz und Chemifluoreszenz.
Marke: Cytiva RPN119B
656.58 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21973" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Porengröße von 0.45 μm mit Retention von Nukleinsäuren >50 bp
- Bindungskapazität für Nukleinsäuren 600 μg/cm2
- Geeignet für Arrays mit hoher Dichte
- Ausgezeichnete Empfindlichkeit bei konventionellen Southern Blotting-Anwendungen
- Nukleinsäureproben können durch UV-Strahlung oder Backen fixiert werden
- Nicht geeignet für Alkali-Blotting und -Fixierung
Spezifikation
11.9 cm | |
Southern Blots; UV-Fixierung | |
Nicht zutreffend | |
Blatt | |
11,9 x 7,8 cm |
7.8 cm | |
Bis zu 600μg/cm2 | |
50 Blatt | |
Nylon, positiv geladen |