Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ -N+ Membranen
Gewährleisten höchste Empfindlichkeit beim DNA- und RNA-Blotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ -N+ Membranen sind elektrisch positiv geladene Nylonmembranen für die radioaktive und auch die nicht-radioaktive Erkennung mittels Chemilumineszenz und Chemifluoreszenz.
Marke: Cytiva RPN303B
608.84 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21973" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Porengröße von 0.45 μm mit Retention von Nukleinsäuren >50 bp
- Bindungskapazität für Nukleinsäuren 600 μg/cm2
- Geeignet für Arrays mit hoher Dichte
- Ausgezeichnete Empfindlichkeit bei konventionellen Southern Blotting-Anwendungen
- Nukleinsäureproben können durch UV-Strahlung oder Backen fixiert werden
- Nicht geeignet für Alkali-Blotting und -Fixierung
Spezifikation
30 cm | |
Southern Blots; UV-Fixierung | |
Nicht zutreffend | |
Rolle | |
30 cm x 3 |
3 m | |
Bis zu 600μg/cm2 | |
1 Rolle | |
Nylon, positiv geladen |