Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ Membranen
Die nicht verstärkte Membran aus 100 % reiner Nitrocellulose ist für den Einsatz mit allen ECL Western und Protein Blotting-Anwendungen validiert
Marke: Cytiva RPN132D
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hervorragende Empfindlichkeit, Auflösung und geringer Hintergrund für alle Markierungs- und Detektionssysteme (radioaktiv, nicht radioaktiv und chromogen)
- Zu den Verpackungsmerkmalen gehören ein Zwischenblatt auf beiden Seiten der Membran und ein luftdichter, wiederverschließbarer Beutel mit Beschriftungsfeld
- Porengröße: 0.2μ und 0.45 μm
- Auch als Scheiben erhältlich
Spezifikation
Durchm. 13.2 cm | |
132 mm | |
Scheibe | |
0,45 μm |
Protein-Blotting | |
50 Blättchen | |
Cellulosenitrat |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- hybond-ECL (132mm)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose