Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ Western Blotting-System
Nachweis von primären Maus- und Kaninchen-Antikörpern auf Western Blots. Das Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ Western Blotting System nutzt zum Nachweis HRP-konjugierte Sekundärantikörper und ECL-Reagenzien.
Marke: Cytiva RPN2108
327.99 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Anti-Maus HRP-Konjugat, 100 μl; Anti-Kaninchen HRP Konjugat, 100 μl; ECL-Nachweisreagenzien 1 und 2, je 62.5 ml; Blockierungsmittel, 5 g
Beschreibung
- Bietet schnelle, sensible Ergebnisse mit einfachen Protokollen
- Entwickelt für die Verwendung mit Nitrocellulose- und PVDF-Membranen
- Bis zu 10 Mal empfindlicher als kolorimetrische Methoden
- Die auf Röntgenfilm erzielten Ergebnisse liefern Daten in Papierform und vermeiden das Ausbleichen im Zusammenhang mit kolorimetrischen Detektionsverfahren
- Membranen können bis zu 10 Mal wiederverwendet werden
- Lineares Ansprechverhalten im Bereich 0.2–2 OD-Einheiten mit vor-blitzendem Hyperfilm™-ECL
- Nicht radioaktiv
Spezifikation
Western Blot | |
Je | |
100 μl Anti-Maus-HRP-Konjugat, 100 μl Anti-Kaninchen-HRP-Konjugat, 62.5 ml ECL™ Nachweisreagenz 1, 62.5 ml ECL™ Nachweisreagenz 2, 25 g Blockierungsmittel, ausreichend für 10 Blots (10 x 10) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- ECL western blotting analysis system
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one