Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ Western Blot-Reagenzienpackung
Reagenzien für die Membranblockierung und sekundäre Erkennung von membrangebundenen Maus- und Kaninchen-Primärantikörpern
Marke:  Cytiva RPN2124
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10565335
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Anti-Maus-IgG mit Meerrettichperoxidase-Konjugat, 100 μl, Anti-Kaninchen IgG mit Meerrettichperoxidase-Konjugat, 100 μl, Amersham ECL-Blockierungsmittel, 5 g
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen
  • System auf die Verwendung mit ECL-Detektionsreagenzien optimiert (nicht im Lieferumfang enthalten)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hochempfindliches Western Blotting und chemifluoreszenter Nachweis mit Scannern
100 μl Anti-Maus IgG, peroxidasegekoppelter Gesamt- Antikörper (Schaf), 100 μl Anti-Kaninchen-IgG, peroxidasegekoppelter Gesamt-Antikörper (vom Esel), 5 g ECL™ Membran-Blocker
Einzeln