Learn More
Cytiva Amersham™ CDP-Star-Detektionsreagenzien
Schnelle, direkte Markierung von DNA- oder RNA-Sonden mit thermostabiler alkalischer Phosphatase. Cytiva Amersham™ CDP-Star Nachweisreagenzien zur Markierung von DNA- oder RNA-Sonden während einer 30-minütigen Reaktion und Verwendung der resultierenden Sonden ohne zusätzliche Aufreinigung.
Marke: Cytiva RPN3682
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Praktisch für schnelle Trennungen, entweder allein oder verknüpft in Serie
- Für die Verwendung mit Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystemen
- Hohe Flussraten und gutes Skalierungspotenzial
Bestellinformation
Ausreichend für den Nachweis von 2.500 cm2 Membran. Enthält nur Nachweisreagenzien. Markierungsmodul siehe Teil RPN3680.
Spezifikation
DNA/RNA- und Sondenmarkierung | |
2500 cm2 Membran | |
CDP-Star Nachweisreagenzien | |
Jeweils |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr||
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen..
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,2'-iminodiethanol