Learn More
Cytiva Amersham™ Amplify™ fluorographisches Reagenz
Schnelles und praktisches fluorographisches Reagenz für 35S-, 14C- und 3H-markierte Proben in Gelen
Marke: Cytiva NAMP100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Erhöht die Nachweisempfindlichkeit und verkürzt die bei schwachen Betastrahlern benötigte Expositionszeit
- Höhere Nachweiseffizienz: 1000-fach für 3H und 15-fach für 35S und 14C
- Weniger als zwei Stunden Vorbereitungszeit insgesamt
- Ohne Protokollabänderung verwendbar mit Acrylamid- oder Agarosegelen
- Geruchlos, anorganisch und voll verträglich für Sensitize™ Vorblitzgerät und Hyperfilm™ MP
Spezifikation
Schnelles und praktisches fluorographisches Reagenz für 35S-, 14C- und 3H-markierte Proben in Gelen | |
3.5 bis4.5 | |
1000mL |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,2,4-Trimethyl-benzene5-sulphonic acid
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 5.9% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.