Learn More
Cytiva Amersham™ AlkPhos Direct™ ECF-Nachweismodul
Schnelle und praktische Systeme für alle hochempfindlichen Anwendungen, die DNA-, RNA- oder Oligonukleotid-Proben verwenden
Marke: Cytiva RPN3685
Beschreibung
AlkPhos Direkt-Markierungs- und Detektionssysteme basieren auf der schnellen, direkten Markierung von DNA- oder RNA-Sonden mit thermostabiler alkalischer Phosphatase. CDP-Star™- oder ECF™-Erkennung kann verwendet werden. DNA- oder RNA-Sonden werden während einer 30-minütigen Reaktion markiert, und die daraus resultierenden Sonden können ohne Reinigung verwendet werden. Die Hybridisierungstringenz kann sowohl über die Temperatur als auch über die Salzkonzentration kontrolliert werden.
- Die Hybridisierungstringenz kann durch eine Erhöhung der Temperaturen auf bis zu 75 °C kontrolliert werden
- Nachweis von 60 fg-Ziel-DNA (Single-Copy-Gen) in einem genomischen Southern Blot
- ECF-Detektion für Quantifizierungsexperimente
- Das schnelle Protokoll spart zwei bis drei Stunden gegenüber herkömmlichen indirekten Verfahren
Bestellinformation
Jedes System enthält die folgenden Reagenzien, die für 25 oder 50 Markierungsreaktionen und den Nachweis von 2500 cm ausreichen2: Markierungsreagenz, Cross-Linker, Kontroll-DNA, Reaktionspuffer, Hybridisierungspuffer, Blockierungsmittel, CDP-Star Nachweisreagenzien
Spezifikation
2.500 cm2 Membran | |
Ausreichend für 25 oder 50 Markierungseaktionen und Nachweis von 2500 cm2 Membran: Markierungsreagenz, Cross-Linker, Kontroll-DNA, Reaktionspuffer, Hybridisierungspuffer, Blockierungsmittel, ECF-Nachweisreagenzien | |
Jeweils |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2