Learn More
Cytiva Amerlex-M Esel-Anti-Kaninchen-Reagenz
Amerlex-M Esel Anti-Kaninchen-Reagenz für Immunoassays, bei denen der primäre Antikörper von Kaninchen stammt, kombiniert die Vorteile der sekundären Antikörpertrennung in der Festphase mit der Flüssigphasekinetik unter Einsatz von magnetischen Beads
Marke: Cytiva RPN510
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Magnetisierbare Polymer-Beads, die mit Sekundärantikörpern beschichtet sind, ermöglichen eine bequeme Trennung von freien und gebundenen Fraktionen, wodurch die Notwendigkeit einer Zentrifugation entfällt
- Besonders nützlich, wenn die Markierungssubstanz Jod-125 ist
- Reduziert die Röhrchenhandhabung für minimale Handgriffe
- Ausreichend für 400 Röhrchen in einem typischen Assay
- Entwickelt zur Verwendung in einem magnetischen Trennprotokoll, kann aber auch für die konventionelle Zentrifugation angepasst werden (Protokoll wird mitgeliefert)
Spezifikation
220 ml | |
Flüssig | |
Amerlex-M Esel-Anti-Kaninchen-Reagenz |
2° bis 4 °C | |
Immunassay |