Learn More
Cytiva Amdex Streptavidin-HRP Enzym-Konjugat
Für ELISA-Signalverstärkung. Die Konjugate basieren auf neuartiger Chemie, die die Konjugation mehrerer Enzymmoleküle (alkalische Phosphatase oder Meerrettichperoxidase) zu einem einzelnen Streptavidin- oder Antikörpermolekül über ein Dextran-Backbone ermöglicht.
Marke: Cytiva RPN4401
1384.55 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Konjugate basieren auf neuartiger Chemie, die die Konjugation mehrerer Enzymmoleküle (alkalische Phosphatase oder Meerrettichperoxidase) zu einem einzelnen Streptavidin- oder Antikörpermolekül über ein Dextran-Backbone ermöglicht.
- 10- bis 100-fache Erhöhung der Signalintensität
- Kompatibel mit herkömmlichen ELISA-Systemen
- Option zur Reduzierung von Inkubationszeiten
- Gut kontrollierte unspezifische Bindungseigenschaften
Spezifikation
HRP | |
500 μl | |
Flüssig | |
Stabilisiert in 50 % TRIS-Puffer und 50 % HRP-Konjugatstabilisator |
38 ml | |
2 °C bis 8 °C | |
Für den Einsatz in ELISA-Systemen | |
Strepavidin HRP |