Learn More
AMDEX Goat Anti-Rabbit IgG - Horseradish Peroxidase, 0.5ml Secondary Antibody, Cytiva
Marke: Life Science products Cytiva RPN4301
1441.47 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21890" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Enzyme Immunoassay
Spezifikation
IgG | |
HRP | |
For ELISA, it is recommended that the conjugate should be diluted in the range 1:1000 to 1:4000 | |
Affinity Purified | |
Secondary |
Monoclonal | |
Goat Anti-Rabbit IgG - Horseradish Peroxidase | |
Goat | |
0.5 mL | |
IgG |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Gefahrenhinweis
Ergänzende Informationen
- Goat Anti-Rabbit IgG - Horseradish Peroxidase, 0. 5 ml
Gefahrenhinweis
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
- UNKNOWN ACUTE-53.9 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 50% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.