Learn More
Invitrogen™ Vortex Adapter-60
Ermöglicht das freihändige Mischen für bis zu 60 Mikrozentrifugenröhrchen oder eine 96-Well-Platte
Marke: Invitrogen™ AM10014
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die einzigartige Schüttelbewegung des Adapters ermöglicht eine schnelle und gründliche Gewebeverdauung. Empfohlen für die Verwendung mit dem MELT™ Isolierungskit für Gesamt-RNA (AM1983).
- Der Vortexadapter-60 besteht aus einer 6 in. (152 mm)-Plattform und zwei verschiedenen Mikrotiterplatten-Schaumstoffeinsätzen
- Jeder Einsatz passt perfekt in die Plattform, um entweder 60 Mikroröhrchen oder eine Standard-Mikrotiterplatte aufzunehmen
- Kompatibel mit Vortex-Genie™ 2, Vortex-Genie 2T und VWR™ Mini-Vortexmischer
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, allgemeine Reagenzien und Zubehör für die RNA-Aufreinigung, RNA-Extraktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Raumtemperatur | |
1 each |
Vortex | |
Ambion™ | |
Vortexadapter-60 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.