Learn More
Invitrogen™ TE, pH 7,0, RNase-frei
Nukleasefreie, hochreine Lösung für RNA-Proben
135.00 CHF - 137.00 CHF
Spezifikation
pH pH 7,0
Physikalische Form Flüssigkeit
Produktlinie Ambion™
Verpackung Flasche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10546935
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
AM9860
10 × 1 ml
137.00 CHF
10 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10490975
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
AM9861
50 ml
135.00 CHF
50 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen™ TE-Puffer ist eine allgemein empfohlene Aufbewahrungslösung für RNA-Proben. 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 7,0, in nukleasefreiem Reinstwasser. Der letzte Schritt in jedem RNA-Isolationsprotokoll besteht darin, das gereinigte RNA-Pellet zu resuspendieren. Nach sorgfältiger Isolierung der RNA ist es entscheidend, dass das Pellet in einer sicheren, RNase-freien Lösung suspendiert und gelagert wird. TE-Puffer wird aus den reinsten verfügbaren Reagenzien unter streng überwachten Bedingungen in einer hochmodernen Produktionsanlage hergestellt. Es wird dann strengen Qualitätskontrollverfahren unterzogen, um seine Reinheit und Leistung zu gewährleisten.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
pH 7,0
Flüssigkeit
Ambion™
Flasche
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Bei Raumtemperatur lagern.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.