Learn More
Invitrogen™ SDS, 20%ige Lösung, RNase-frei
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
Marke: Invitrogen™ AM9820
135.20 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Invitrogen 20%ige SDS-Lösung in molekularbiologischer Qualität wird in einer 250 ml-Flasche geliefert. Der Puffer ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. SDS wird sowohl als Bestandteil von Hybridisierungs- als auch Waschpuffern für Northern und Southern Blots verwendet und ist Labor vielseitig verwendbar.
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gel-Elektrophorese und -Blotting, Southern Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
SDS | |
Molekularbiologische Qualität | |
Raumtemperatur |
Nukleinsäure-Gelelektrophorese und -Blotting | |
Ambion™ | |
250 ml | |
Flüssig |