Learn More
Invitrogen™ RNase T1 (1 U/μL)
Optimiert für RNA-Struktur-, RNA-Sequenzierungs-, Protein-Footprinting- und Boundary-Experimente. Invitrogen™ Ambion™ RNase T1 (1 E/μl) enthält RNase T1, 10X RNA-Strukturpuffer, 1X Puffer für alkalische Hydrolyse, Hefe-RNA, Fällungs-/Inaktivierungspuffer und Gel-Ladepuffer II.
Marke:  Invitrogen™ AM2283
208.62 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10406734
  • 366.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: RNase T1, 10X RNA-Strukturpuffer, 1X Puffer für alkalische Hydrolyse, Hefe-RNA, Fällungs-/Inaktivierungspuffer und Gel-Ladepuffer II
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen™ RNase T1, RNA-Gütegrad spaltet 3′-Enden einsträngiger G-Reste auf. Diese RNase ist auf Reinheit getestet, um sicherzustellen, dass keine kontaminierenden Ribonuklease-Aktivitäten vorhanden sind, die an unerwünschten Stellen spalten könnten. Erhältlich in einem Röhrchen mit 200 µl (1 E/µl). RNase T1 kann zur Durchführung von Grenzexperimenten verwendet werden, um die für wählbare Aktivitäten wie Proteinbindung oder Katalyse erforderliche minimale RNA-Sequenz zu definieren. Neben Anwendungen für die RNA-Strukturanalyse lassen sich Ribonukleasen in RNA-Qualität auch zum Mapping von Proteinbindungsstellen auf RNAs einsetzen, indem Spaltungsmuster in Anwesenheit und Abwesenheit eines RNA-bindenden Proteins verglichen werden.
  • 100 Einheiten entsprechen der Enzymmenge, durch die bei Raumtemperatur und mit 60 μg/ml Hefe-Gesamt-RNA als Substrat eine Zunahme der Absorption bei 260 nm um 0,01428 Einheiten pro Minute erzielt wird.
  • RNase A (Artikel-Nr. AM2274) spaltet 3′-Enden von einsträngigen C- und U-Resten. Kombinationen der ein- und doppelsträngigen spezifischen Ribonukleasen ermöglichen eine schnelle Analyse der physikalischen Struktur einer RNA, die von Interesse ist.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 U/μl
Rörchen
10 X
200
RNase T1 PCR-Kit
Trockeneis
Lösung
RNase T1, 10X RNA-Strukturpuffer, 1X Puffer zur alkalischen Hydrolyse, Hefe-RNA, Fällungs-/Inaktivierungspuffer und Gel-Ladepuffer II
Alle Komponenten sind bei -20 °C zu lagern.
RNase
Real Time PCR (qPCR)
Ambion™
200 μl
RNA