Learn More
Invitrogen™ RNase-free Tips, 1,000 μL size
Wird in zehn (10) Racks mit je 100 Spitzen geliefert. Invitrogen™ Ambion™ RNase-freie Spitzen, 1.000 μl-Größe, werden strengen Tests auf RNase-Kontamination unterzogen und sind als RNase- und DNase-frei zertifiziert.
Marke: Invitrogen™ AM12660
Additional Details : CAS : 9048-46-8 Gewicht : 2.51000kg
Beschreibung
Invitrogen™ Spitzen sind kompatibel mit Pipettierern von Eppendorf™, Finnpipette, Oxford Benchmate™, Pipetman™, Proline™, Rainin, Socorex und anderen Herstellern.
Spezifikation
1000 µl | |
Steril | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Universelle Passform |
Ungefiltert | |
RNase-freie Spitzen | |
Raumtemperatur | |
Ambion™ |