Learn More
Invitrogen™ RNA-Fragmentierungsreagenzien
Für die Fragmentierung von aRNA vor der Hybridisierung mit Oligonukleotid-Arrays
Marke: Invitrogen™ AM8740
Beschreibung
Das Protokoll ist einfach und schnell und lässt in unter 20 min abschließen. Ausreichend Invitrogen™ Reagenzien sind für 200 Reaktionen enthalten. Viele Protokolle zur Verwendung amplifizierter RNA in der Mikroarray-Analyse empfehlen eine aRNA-Fragmentierung vor der Hybridisierung mit einem Oligonukleotid-Mikroarray. Dieser Fragmentierungsschritt verbessert die Hybridisierungskinetik mit den aufgereihten Oligonukleotiden und kann zu einem verbesserten Signal führen. Das Protokoll ist einfach. aRNA mit dem Invitrogen 10X RNA Fragmentierungsreagenz mischen und 15 min lang auf 70 °C erwärmen. Die Reaktion wird dann durch Zugabe der Stopplösung gestoppt und auf Eis gelegt, bis sie zur Hybridisierung mit dem Mikroarray bereit ist. Die durchschnittliche Größe der resultierenden Fragmente beträgt 60-200 Nukleotide. In einer Reaktion mit 10 μl lassen sich bis zu 10 μg RNA fragmentieren.
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Mikroarray-Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
RNA-Fragmentierungsreagenz | |
Das 10x Fragmentierungsreagenz und die Stopplösung sollten bei Raumtemperatur gelagert werden. | |
Ambion™ | |
Flüssig |
10 X | |
Raumtemperatur | |
200 Reaktionen |