Learn More
Invitrogen™ Potassium Acetate (3 M), pH 5.5, RNase-free
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
Marke:  Invitrogen™ AM9610
88.00 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10187824
  • 110.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Invitrogen 3 M Kaliumacetat-Lösung mit pH 5,5 und in molekularbiologischer Qualität wird in einer 100 ml-Flasche geliefert. Die Lösung ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. Aufgrund des allgegenwärtigen Vorkommens von RNasen ist die Herstellung von Produkten zur Verwendung mit RNA besonders schwierig. Invitrogens nukleasefreie Reagenzien und Puffer werden in speziellen Produktionseinrichtungen hergestellt, in denen eine Kontamination mit Nukleasen verhindert wird. Hochempfindliche RNase-Assays werden in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses durchgeführt, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Maxiprep, Midiprep, Miniprep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kaliumacetat
3 M
Flasche
Ambion™
100 ml
Flüssig
Bei Raumtemperatur lagern.
RNA-Anwendungen
pH 5,5
Molekularbiologische Qualität
Raumtemperatur