Learn More
Invitrogen™ Kit für das Poly(A)-Tailing
Verbessert die Effizienz bei der Initiierung von Translationen
Marke: Invitrogen™ AM1350
581.43 CHF gültig bis 2025-02-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24126" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: E-PAP, 5x E-PAP-Puffer, ATP-Lösung, MnCl2, Kontroll-DNA-Template, nukleasefreies Wasser
Beschreibung
Für die Polyadenylierung der in vitro transkribierten RNA zu Verbesserung der Effizienz der Translationsinitiierung. Reagenzien für 25 Reaktionen sind enthalten.- Fügt einen Poly(A)-Schwanz von mindestens 150 Nukleotiden an die 3'-Enden von RNA an
- Verbessert die Effizienz der Translation in vivo
- Die Reaktion kann zur Kontrolle der Länge des Überhanges angepasst werden.
- Optimiert für den Einsatz mit RNA-Transkripten, die mit dem mMESSAGE mMACHINE™ Kit synthetisiert wurden
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
E-PAP, X E-PAP-Puffer, ATP-Lösung, MnCl2 und Kontroll-DNA-Template sind bei –20 °C zu lagern. Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden. | |
Tailing-Kit | |
25 reactions | |
miRNA-Analyse | |
25 Reaktionen |
Kit | |
Ambion™ | |
Trockeneis | |
In-vitro-transkribierte RNA (polyadenyliert) | |
RNA (in-vitro transkribiert) |