Learn More
Invitrogen™ mRNA Catcher™ PLUS Purification Kit
Die LNA-Technologie bietet eine verbesserte und schnellere Leistung
Marke:  Invitrogen™ K157003
4875.00 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10247402
  • 6500.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 1 96-Well mRNA Catcher PLUS Platte; 4 ml 2X Lysepuffer L20; 30 ml Waschpuffer W15; 4 ml Verdünnungspuffer DL1; 8 ml Elutionspuffer E3 ;100 μl 0.5M DTT (4 °C)
Beschreibung
Beschreibung
Das mRNA Catcher™ PLUS Kit ermöglicht die Aufreinigung von mRNA aus Zellen, Geweben, Blut und Gesamt-RNA im 96-Well-Format mit hohem Durchsatz. Durch die Nutzung der Technologie der verbrückten Nukleinsäuren (LNA) bietet das mRNA Catcher PLUS Kit eine verbesserte Leistung und ein schnelleres Protokoll bei gleichzeitiger Erhaltung der mRNA-Ausbeute und -Reinheit.
Funktionsweise
mRNA aus Gesamt-RNA, Zellen, Gewebe und Blutproben wird mit einer immobilisierten, einzelsträngigen 20-Mer Oligo(dT)-haltigen LNA hybridisiert. Die Einbindung von LNA in die Oligo-Sonde erhöht die Hybridisierungseffizienz und Spezifität der mRNA-Bindung. Die mRNA kann entweder eluiert oder direkt im Well in cDNA revers transkribiert werden. Die mRNA Catcher PLUS-Methode erfordert keine Zentrifugation, Fällung, Phasentrennung oder Säulenfiltration. Darüber hinaus eignet sich die gesamte Methode zur Automatisierung für ein optimiertes Expressionsprofiling mit hohem Durchsatz für große Prozesse. Isolierte mRNA eignet sich für den Einsatz in nachgeschalteten Anwendungen wie RT-PCR und qRT-PCR.
  • Automatisierte Protokolle, kompatibel mit hohem Durchsatz
  • Stabile Leistung: Hohe Bindungskapazität pro Well (>80 ng/Well)
  • Reproduzierbare Ergebnisse: Niedrige Variationskoeffizienten zwischen den jeweiligen Wells und Platten (∽2 %)
  • Optimierte Protokolle: Für kleine Probengrößen (100 Zellen, 4 mg Gewebe und 40 μl Blut)
  • Kompatibles Plattendesign: Kann mit den meisten PCR-Cyclern verwendet werden
Automatisierte Nukleinsäureaufreinigung, automatisierte mRNA-Isolierung, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, RNA-Extraktion, mRNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 10 96-Well-mRNA Catcher PLUS Platte; bei 4 °C lagern
• 40 ml 2X Lysepuffer L20; Raumtemperatur
• 2 x150 ml Waschpuffer W15; Raumtemperatur
• 4 ml Verdünnungspuffer DL1; Raumtemperatur
• 80 ml Elutionspuffer E3 (DEPC-behandeltes RNase-freies Wasser); Raumtemperatur
• 1 ml 0,5 M DTT; Raumtemperatur
1,5 h (Einschließlich Probenhomogenisierung)
Zellen, Gewebe, Gesamt-RNA, Vollblut, Gewebe (von Säugetieren), Gesamt-RNA, Vollblut
Geeignet für hohe Durchsätze
RT-PCR, qPCR, cDNA-Bibliothekerstellung, Mikroarray-Analyse
Raumtemperatur
> 80 ng
Oligo dT-Affinität
80 μl
mRNA
Robotersysteme zur Handhabung von Flüssigkeiten
960 Aufreinigungen
Zellen: 100 – 106
Gewebe: 4 – 40 mg
Gesamt-RNA: 0,1 – 100 μg
Vollblut: 40 μl
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.