Learn More
Invitrogen™ MagMAX™ Wash Solution 2 Concentrate
Bestandteile des MagMAX Isolationskits
Marke:  Invitrogen™ AM8640
273.70 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10647705
  • 327.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Invitrogen MagMAX Waschkonzentrat 2 ist ein Bestandteil aller MagMAX Isolationskits, der auch separat erworben werden kann. Lieferumfang: eine 200 ml-Flasche.
Tiergesundheit, Probenvorbereitung für Tiergesundheit, automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung, automatisierte Gesamt-RNA-Isolierung, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Gesamt-RNA aus Pflanzenzellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Waschpuffer
Ambion™, MagMAX™
Raumtemperatur
MagMAX™ Waschkonzentrat 2 bei 4 °C oder Raumtemperatur lagern.
200 mL