Learn More
Invitrogen™ MagMAX™ Wash Solution 1 Concentrate
Bestandteile des MagMAX Isolationskits
Marke: Invitrogen™ AM8504
252.45 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Invitrogen MagMAX Waschkonzentrat 1 ist ein Bestandteil aller MagMAX Isolationskits, der auch separat erworben werden kann. Lieferumfang: eine 205 ml-Flasche.
Tiergesundheit, Probenvorbereitung für Tiergesundheit, automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung, automatisierte Gesamt-RNA-Isolierung, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Gesamt-RNA aus Pflanzenzellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Waschpuffer | |
Ambion™, MagMAX™ | |
Raumtemperatur |
MagMAX™ Waschkonzentrat 1 bei 4 °C oder Raumtemperatur lagern. | |
205 mL |
Sicherheit und Handhabung
- MagMAX WashSolution1Concentrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Thiocyanic acid