Learn More
Invitrogen™ IPTG (Dioxan-frei)
Lac-Operon-Induktor
Marke: Invitrogen™ AM9462
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Invitrogen™ IPTG (Isopropyl-beta-D-Thiogalactosid) ist ein Induktor des Lac Operon und wird häufig in Verbindung mit X-GAL zur Bestimmung des Lac-Phänotyps rekombinanter Plasmide oder Phagen verwendet. IPTG wird auch eingesetzt, um die Expression klonierter Gene, die vom Lac-Operon kontrolliert werden, zu induzieren. Lieferung in einer Flasche mit 2 g Inhalt.Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid) | |
Flasche | |
2 g | |
Pulver |
Bei –20 °C lagern. | |
Ambion™ | |
Raumtemperatur |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur