Learn More
Invitrogen™ E. coli Total RNA
Höchste Qualitätskontrolle und Reinheit
Marke:  Invitrogen™ AM7940
Artikelnummer. 10723257
  • 828.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die hochwertigste RNA von Invitrogen ist mit DNase behandelt und unterliegt unübertroffenen Qualitätskontrollstandards. Ein 200 μg-Röhrchen enthält eine Konzentration von 1 mg/ml. Die Proben werden mit Invitrogen RNA-Isolationsreagenzien verarbeitet, um hochreine, intakte RNA zu erzeugen. Mittels einer stringenten DNase-Behandlung wird sichergestellt, dass die RNA für jede nachfolgende Anwendung, einschließlich RT-PCR, einsatzbereit ist. Da es unmöglich ist, jedes DNA-Molekül aus einer RNA-Probe zu entfernen, wird jede Probe analysiert, um sicherzustellen, dass die DNA-Kontamination nicht signifikant ist. Die Integrität der RNA wird durch Kapillar-Elektrophorese mit dem Agilent™ 2100 Bioanalysator verifiziert.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNA: varies
Bei oder unter -70 °C lagern. Mehrere Gefrier– und Auftauzyklen vermeiden. Aliquoten des Produkts können kurzfristig bei -20 °C gelagert werden NICHT IN FROSTFREIEM GEFRIERGERÄT LAGERN.
E. coli total RNA stored in THE RNA Storage Solution (1 mM Sodium Citrate, pH 6.4; Cat No. AM7000)
200 μg
Trockeneis
1 mg/mL
E. coli total RNA isolated from DH5α cells
RT-PCR, ribonuclease protection assays, S1 nuclease assays, cDNA synthesis, Northern analysis, IVT
DNase-behandelt
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.