Learn More
Invitrogen™ Human Spleen Total RNA
Höchste Qualität, microRNA-zertifiziert
Marke:  Invitrogen™ AM7970
782.40 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10546365
  • 978.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die qualitativ hochwertigste RNA von Invitrogen ist mit DNase behandelt, unterliegt unübertroffenen Qualitätskontrollstandards und ist zertifiziert für kleine RNAs (miRNA, siRNA und snRNA). Ein 100 μg-Röhrchen enthält eine Konzentration von 1 mg/ml. Unversehrtheit von mRNA, genomische DNA-Kontamination, Vorhandensein/Fehlen enzymatischer Inhibitoren und Kontamination ribosomaler RNA in Poly(A)-Proben sind wichtige Aspekte, die zur Beurteilung der Qualität von FirstChoice™ RNAs herangezogen werden. Die Proben werden mit Invitrogen RNA-Isolationsreagenzien verarbeitet, um hochreine, intakte RNA zu erzeugen. Mittels einer stringenten DNase-Behandlung wird sichergestellt, dass die RNA für jede nachfolgende Anwendung, einschließlich RT-PCR, einsatzbereit ist. Da es unmöglich ist, jedes DNA-Molekül aus einer RNA-Probe zu entfernen, wird jede Probe analysiert, um sicherzustellen, dass die DNA-Kontamination nicht signifikant ist. Die Integrität der RNA wird durch Kapillar-Elektrophorese mit dem Agilent™ 2100 Bioanalysator verifiziert.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Certifications
Für microRNA zertifiziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 mg/mL
Human
Ambion™
100 μg
Normalgewebe
Milz
Bei oder unter -70 °C lagern. Mehrere Gefrier– und Auftauzyklen vermeiden. Aliquoten des Produkts können kurzfristig bei -20 °C gelagert werden NICHT IN FROSTFREIEM GEFRIERGERÄT LAGERN.
Gesamt-RNA
Für microRNA zertifiziert
DNase-behandelt
Trockeneis