Learn More
Invitrogen™ Human Kidney Total RNA
Höchste Qualität, microRNA-zertifiziert
Marke: Invitrogen™ AM7976
Beschreibung
Die qualitativ hochwertigste RNA von Invitrogen ist mit DNase behandelt, unterliegt unübertroffenen Qualitätskontrollstandards und ist zertifiziert für kleine RNAs (miRNA, siRNA und snRNA). Ein 100 μg-Röhrchen enthält eine Konzentration von 1 mg/ml. Unversehrtheit von mRNA, genomische DNA-Kontamination, Vorhandensein/Fehlen enzymatischer Inhibitoren und Kontamination ribosomaler RNA in Poly(A)-Proben sind wichtige Aspekte, die zur Beurteilung der Qualität von FirstChoice™ RNAs herangezogen werden. Die Proben werden mit Invitrogen RNA-Isolationsreagenzien verarbeitet, um hochreine, intakte RNA zu erzeugen. Mittels einer stringenten DNase-Behandlung wird sichergestellt, dass die RNA für jede nachfolgende Anwendung, einschließlich RT-PCR, einsatzbereit ist. Da es unmöglich ist, jedes DNA-Molekül aus einer RNA-Probe zu entfernen, wird jede Probe analysiert, um sicherzustellen, dass die DNA-Kontamination nicht signifikant ist. Die Integrität der RNA wird durch Kapillar-Elektrophorese mit dem Agilent™ 2100 Bioanalysator verifiziert.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Certifications
Für microRNA zertifiziert
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
1 mg/mL | |
Human | |
Ambion™ | |
100 μg | |
Normalgewebe | |
Niere |
Bei oder unter -70 °C lagern. Mehrere Gefrier– und Auftauzyklen vermeiden. Aliquoten des Produkts können kurzfristig bei -20 °C gelagert werden NICHT IN FROSTFREIEM GEFRIERGERÄT LAGERN. | |
Gesamt-RNA | |
Für microRNA zertifiziert | |
DNase-behandelt | |
Trockeneis |