Learn More
Invitrogen™ Elution Solution, Nucleic Acid Purification
Gesamt-RNA-Aufreinigung
Marke: Invitrogen™ 4305893
279.75 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Elutionslösung wird zur Aufreinigung der Gesamt-RNA aus Zellen, primären Zellisolaten, tierischen und pflanzlichen Geweben und Tumoren verwendet.
- Zur Verwendung mit der Gesamt-RNA-Lyselösung und Nukleinsäure-Aufreinigung
- Größe: 1.000 ml
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, allgemeine Reagenzien und Zubehör für die RNA-Aufreinigung, RNA-Extraktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Nukleinsäureaufreinigung | |
1000 mL | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.