Learn More
Invitrogen™ DNAclear™ Purification Kit
Entwickelt zur Aufreinigung von doppelsträngiger DNA (dsDNA), die durch enzymatische Reaktionen wie cDNA-Synthese und PCR erzeugt wird
Marke: Invitrogen™ AM1756
Beschreibung
Das DNAclear™ cDNA-Aufreinigungs-Kit-Verfahren ist einfach und schnell. DNA-Mengen von 1 ng bis 3 μg können effizient gereinigt und konzentriert werden. Das DNAclear Verfahren besteht aus drei Schritten: 1) DNA wird bei Vorhandensein von DNA-Bindungspuffer an die Mikrofilter-Kartusche gebunden, 2) die DNA wird mit dem cDNA-Waschpuffer gewaschen, und 3) die DNA wird mit vorgewärmtem nukleasefreiem Wasser eluiert. Das DNAclear Kit kann zur Entfernung von freien Nukleotiden, Oligonukleotiden, Proteinen und Salzen aus dsDNA-Proben verwendet werden. Die DNA, die aus der Mikrofilterkartusche gewonnen wird, ist für jede Anwendung geeignet, die hochreine DNA erfordert, einschließlich In-vitro-Transkriptionsreaktionen.
- Enthält ausreichend Reagenzien für 20 Reinigungen
- Effizientes Reinigen und Konzentrieren von dsDNA in Mengen von 1 ng bis 3 μg
- Ideal für Downstream-Anwendungen wie In-vitro-Transkription
- Einfaches und schnelles Protokoll: ca. 10 Minuten
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, PCR-Produktbereinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
cDNA-Aufreinigungskit | |
CDNA-Bindungspuffer, cDNA-Waschpuffer, Mikrofilterkassetten + Entnahmeröhrchen und Elutionsröhrchen sollten bei Raumtemperatur gelagert werden. Das nukleasefreie Wasser kann bei jeder Temperatur gelagert werden. | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Raumtemperatur | |
Ambion™, DNAclear™ | |
20 Aufreinigungen |
Zentrifuge | |
DNA | |
PCR-Produkt | |
Mikroröhrchen | |
PCR, Sequenzierung, In-vitro-Transkription, Klonierung |