Learn More
Invitrogen™ Conical Tubes (50 mL) (racked)
DNase-frei, RNase-frei
Marke: Invitrogen™ AM12501
Additional Details : CAS : 9048-46-8 Gewicht : 0.36000kg
Beschreibung
- Wird mit grünen Schraubverschlüssen geliefert
- Die Schläuche verfügen über einen bedruckten Schreibraum und Volumenmarkierungen auf den Seitenwänden
- Diese Polypropylen-Röhrchen sind steril, Nuklease-frei, nicht-pyrogenisch und können bis 121 °C autoklaviert werden
- 200x 50 ml-Röhrchen
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine RNA-Aufreinigung, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Transkriptom-RNA-Isolierung, mRNA-Isolierung, microRNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
50 ml | |
Steril | |
Ambion™ | |
Ja | |
Autoklavierbar | |
Konisch | |
Ja | |
Konisches Röhrchen |
Polypropylen | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Raumtemperatur | |
Ja | |
Konisch | |
Schraubverschluss | |
Ja |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.