Learn More
Invitrogen™ Cap Analog (m7G(5')ppp(5')G), 100 A254 Units
Für die Synthese von bei 5' gecappten RNA-Molekülen als Teil von In-vitro-Transkriptionsreaktionen
Marke:  Invitrogen™ AM8052
Artikelnummer. 10783077
  • 2530.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Einzelröhrchen (100 A254 U)
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen Cap-Analogon [m7G(5')ppp(5')G] wird als Teil von in-vitro-Transkriptionsreaktionen zur Synthese von 5'-gecappten RNA-Molekülen verwendet. Diese Moleküle werden mit In-vitro-Translationssystemen effizienter übersetzt als nicht gekappte mRNAs. 100 A254 U im Lieferumfang enthalten
  • Wird als hochspezifischer Inhibitor für den Initiationsschritt der Proteinsynthese verwendet.
  • Produkt wurde auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet
  • Getestet auf eine effiziente Synthese von gekappten In-vitro-Transkripten mittels Kappenanaloga in einer funktionellen MEGAscript™ In-vitro-Transkription und in Translationsreaktionen mit retikulären Lysaten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wird in einem einzelnen Röhrchen geliefert, das bei oder unter –70 °C gelagert werden kann Mehrere Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Aliquoten des Produkts können kurzfristig bei –20 °C gelagert werden
Cap-Analogon für In-vitro-Transkription, Cap-Analogon für mRNA
mMessage mMAchine, MEGAscript
Ambion™
100 A254 U
40 mM
In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA
RNA-Markierung
Cap-Analogon für mRNA, Cap-Analogon für synthetische mRNA
Trockeneis