Learn More
Invitrogen™ Barrier (Filter) Tips, 10 μL size (compatible with Eppendorf™ pipettors)
Aerosolfilter verhindert Kreuzkontamination von Proben
Marke: Invitrogen™ AM12635
511.15 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 9048-46-8 Gewicht : 1.40000kg
Includes: Zehn Racks mit je 8 x 12 Spitzen
Beschreibung
Kompatibel mit Eppendorf™ Pipettierern.
- Spitzen sind RNase- und DNase-frei und ideal für den Umgang mit RNA, PCR-Anwendungen und die Arbeit mit Radioisotopen oder toxischen Chemikalien
- Jede Spitzencharge wird strengen Tests auf RNase unterzogen und als Nuklease-frei zertifiziert
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine RNA-Aufreinigung, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RNA-Extraktion, Echtzeit-PCR (qPCR), Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Transkriptom-RNA-Isolierung, mRNA-Isolierung, microRNA-Isolierung
Spezifikation
10 μl | |
Steril | |
Barriere-Spitze | |
Raumtemperatur | |
Invitrogen&handeln; |
Gefiltert | |
Racks | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Eppendorf™ Pipette |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.