Learn More
Amberlite™ IRN-78 Ionenaustauschharz, OH-Form, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10179679
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11128-95-3
MDL-Nummer MFCD00145822
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite™ IRN-78 ion-exchange resin
Physikalische Form Lösung
Namenshinweis Ion-exchange Resin, OH-form
Verpackung Kunststoffflasche
Farbe Farblos bis hellgelb
Menge 100 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amberlite(TM) IRN78 resin, hydroxide form
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.