Learn More
Amberlite™ IRA-402 Cl-Form, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10028991
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52439-77-7
MDL-Nummer MFCD00145564
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite™ IRA-402
Physikalische Form Perlen
Partikelgröße Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.60, harmonic mean size: 0.600 to 0.750mm,% <0.300mm: <1.0%,%>1.180mm: <5.0%
Verpackung Kunststoffflasche
Volumen Gesamtkapazität (Cl):> 1.20 eq/L
Wasserrückhaltevermögen (Cl): 49.0 to 60.0%
Farbe Gelb
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.