Learn More
Amberlite™ FPC3500 Kation, für die Ionenchromatographie, funktionalisiert mit Carbonsäure, Wasserstoffform (Größe 0.45–0.65 mm), Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Pulvergefäß aus Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
Physikalische Form | Fest |
CAS | 950182-46-4 |
Verpackung | Pulvergefäß aus Kunststoff |
MDL-Nummer | MFCD08460528 |
Farbe | Weiß |
Menge | 100 g |