missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AmberChrom™, 50WX8, 50-100 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Acros 472910025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
AmberChromTM | |
69011-20-7, 7732-18-5 | |
0.58 | |
Kunststoffflasche | |
50 to 56 % (H form) | |
2.5 kg | |
Accessories |
Perlen | |
0.42 | |
50 to 100 mesh; =<20% (< 180 μm); =<15 % (> 500 μm) | |
00132726 | |
Beige bis grün / beige bis hellbraun | |
Keine besonderen Anforderungen |