Learn More
AmberChrom™, 50WX2, 50-100 mesh, H-Form, Ionenaustauscher, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17565595
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 69011-20-7, 7732-18-5
Summenformel C28H30
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
MDL-Nummer MFCD00132722
InChI-Schlüssel NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1,2-Diethenylbenzol; 1-Ethenyl-2-ethylbenzol; Ethenylbenzol
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AmberChrom™
Physikalische Form Perlen
CAS Min. % 18%, 74%
CAS Max. % 26%, 82%
Ionenaustauschkapazität ≥0.6 eq/L (H form)
Partikelgröße 50 to 100 mesh, ≤15 % (< 210 μm), ≤15 % (> 840 μm)
Verpackung Kunststoffflasche
Wasserrückhaltevermögen 74 to 82 % (H form)
Farbe Hellbeige bis orange bis braun
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water