missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AmberChrom™, 50WX2, 200-400 mesh, H-Form, Ionenaustauscher, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 17505625
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg

Chemische Identifikatoren

CAS 69011-20-7, 7732-18-5
Summenformel C28H30
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
MDL-Nummer MFCD00132722
InChI-Schlüssel NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1,2-Diethenylbenzol; 1-Ethenyl-2-ethylbenzol; Ethenylbenzol
SMILES *

Spezifikation

Chemischer Name oder Material AmberChrom™
Physikalische Form Perlen
CAS Min. % 18%, 74%
CAS Max. % 26%, 74%
Ionenaustauschkapazität ≥0.6 eq/L (H form)
Partikelgröße 200 to 400 mesh, ≤15 % (< 50 μm), ≤15 % (> 210 μm)
Verpackung Kunststoffflasche
Wasserrückhaltevermögen 74 to 82 % (H form)
Farbe Weiß bis gelb bis orange
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'