Learn More
AmberChrom™, 1x8, 100-200 mesh, Cl-Form, Ionenaustauscher, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17555615
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 69011-19-4, 7732-18-5
Summenformel C31H39N
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
MDL-Nummer MFCD00146763
InChI-Schlüssel HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1,2-Diethenylbenzol; 1-Ethenyl-2-ethylbenzol; Ethenylbenzol; Trimethylamin
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AmberChrom™
Physikalische Form Perlen
CAS Min. % 35%, 55%
CAS Max. % 45%, 65%
Ionenaustauschkapazität ≥1.2 eq/L (Cl form)
Partikelgröße 100 to 200 mesh, ≤15 % (< 88 μm), ≤15 % (> 250 μm)
Verpackung Kunststoffflasche
Wasserrückhaltevermögen 39 to 45 % (Cl form)
Farbe Weiß bis gelb
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water