Learn More
Dowex™ 1X2 50 bis 100 (Cl), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488990
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
It is used as a strongly basic (type I) anion exchange resin for food and drug processing chemical synthesis, medical research, mining, agriculture. It can be combined with any food product or ingested in any form.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie wird als stark basisches (Typ I) Anionenaustauschharz für die chemische Synthese von Lebensmitteln und Medikamenten, medizinische Forschung, Bergbau und Landwirtschaft verwendet. Es kann mit jedem Lebensmittel kombiniert oder in beliebiger Form eingenommen werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9085-42-1
Summenformel C29H34ClN
Molekulargewicht (g/mol) 432.05
MDL-Nummer MFCD00132715
InChI-Schlüssel BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
SMILES [Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dowex™ 1X2 50-100 (Cl)
Geruch Amine-like
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name 1,4-bis(Ethenyl)benzol;(4-Ethenylphenyl)-Trimethylazanium;Styrol;Chlorid