Learn More
Fisherbrand™ Braune Weithals-Packer aus Glas mit weißen Polypropylen-Verschlüssen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
Menge:
12
24
36
60
84
180
Beschreibung
- Die weite Öffnung macht sie zur idealen Universalflasche für Feststoffe.
- Die braune Farbe filtert UV-Wellen heraus. Die Bernsteintönung ist daher ideal für lichtempfindliche Feststoffe.
- Bernsteinfarbene Apothekerflasche sind die klassischen Vitaminflaschen und werden in der Pharmazie häufig als Verpackung verwendet.
- Einfache Übertragung von Inhalten
- Gute Schlagfestigkeit und Biegsamkeit
- Kappen können nach der Formung wieder eingeschmolzen werden.
- Die Einlage besteht aus Papier mit einer Beschichtung aus Polyethylen mit hoher Dichte, auf die Vinyl aufgebracht wird. Das Papier wird dann mit Zellstoffpappe laminiert.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Farbe | Bernsteinfarben |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 18 mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 10 mm |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 47 mm |
Material | Glas (Typ 3) |
Menge | 24 |
Verschlussfarbe | Weiß |
Halsausführung | 45-400 |
Closure Included | Ja |