Learn More
Fisherbrand™ Braune Weithalsflaschen aus Packerglas mit schwarzen Phenolkappen
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
Specifications
Specifications
Kapazität (metrisch) | 120 ml |
Farbe | Bernsteinfarben |
Material | Glas (Typ 3) |
Menge | 24 |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Halsausführung | 38-400 |
Closure Included | Ja |
Verschlussauskleidung | Polyethylen-Konus |
Verschlussmaterial | Phenolharz |