Learn More
Fisherbrand™ Braune Weithalsflaschen aus Packerglas mit schwarzen Phenolkappen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
Farbe | Bernsteinfarben |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 29 mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 20 mm |
Material | Glas (Typ 3) |
Menge | 24 |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Halsausführung | 33-400 |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |