Learn More
SI Analytics™ Braune Reagenzflasche
SI Analytics™ braune Reagenzflasche ist ein Zubehör für die Verwendung mit Titronic™ 300.
Marke:  SI Analytics™ 285220590
Artikelnummer. 15363455
  • 27.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bernsteinfarben
  • Fasst bis zu 1 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bernsteinfarben
Reagenzflasche
1 L