Learn More
Fisherbrand™ Braune Boston-Rundglasflaschen mit weißen Polypropylenkappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16164407
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
32 oz.
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
1000 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Das runde Natronkalkglas Typ III von Amber Boston eignet sich ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben. Verpackt in praktischen Packungen mit weißen Polypropylen-Verschlüssen, um Sauberkeit zu gewährleisten
  • Universalfaschen sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und der UV-Schutz wichtig sind
  • Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
  • Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
  • Die braune Farbe absorbiert alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum, gewährleistet die Integrität für eine langfristige Aufbewahrung und bietet ausgezeichneten Schutz für UV-empfindliche Inhalte
  • Die weiße Polypropylen-Kappe bietet gute Stoßfestigkeit, Wärmebeständigkeit und Biegsamkeit
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 29 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 209 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 12
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 33-400
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 206 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 94 mm