Learn More
Fisherbrand™ Braune Boston-Rundehalsflaschen aus Glas mit schwarzen Phenolkappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16194497
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
950 ml
Verpackt in Komfortpackungen mit schwarzen Phenolkappen, um Sauberkeit zu gewährleisten Braune Fisherbrand™ Boston Rundglasflaschen mit scharzen Kappen aus Phenol sind ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben.
  • Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
  • Die bernsteinfarbenen Glasflaschen absorbieren alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum.
  • Schwarzem Phenolkappen bilden eine außergewöhnlich dichte Dichtung und bieten eine gute chemische Barriere.
  • Die Einlagen schmiegen sich beim Festschrauben der Kappe an die Dichtungsbereiche der Oberfläche, wodurch Leckage, Verdunstung, Kontamination, Bindung und Abziehen praktisch ausgeschlossen werden.
  • Ideal für alle Inhalte, von Flüssigkeiten über Seifen bis hin zu Makro-Wirbellosen.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 950 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 29 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 209 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 30
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 33-400
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 206 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussauskleidung Polyethylen-Konus
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 94 mm