Learn More
Fisherbrand™ Braune Boston-Rundehalsflaschen aus Glas mit schwarzen Phenolkappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16164657
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Verschlussauskleidung:
Gummi
Polyethylen-Konus
Menge:
12
24
48
60
108
160
288
Das runde Natronkalkglas Typ III von Amber Boston eignet sich ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben. Verpackt in Komfortpackungen mit schwarzen Phenolkappen, um Sauberkeit zu gewährleisten
  • Enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und runder Körper
  • Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
  • Die braune Farbe absorbiert alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum.
  • Schwarzem Phenolkappen bilden eine außergewöhnlich dichte Dichtung und bieten eine gute chemische Barriere.
  • Die Einlagen schmiegen sich beim Festschrauben der Kappe an die Dichtungsbereiche der Oberfläche, wodurch Leckage, Verdunstung, Kontamination, Bindung und Abziehen praktisch ausgeschlossen werden.
  • Ideal für alles Inhalte, von Flüssigkeiten über Seifen bis hin zu Makroinvertebraten.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 10 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 82 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 48
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 20 – 400
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 79 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussauskleidung Polyethylen-Konus
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 20 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 31 mm