Learn More
Aluminiumdraht, geglüht, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Click to view available options
Menge:
1 m
25 m
5 m
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum |
Farbe | Silber |
Namenshinweis | Annealed |
Aussehen | Silver-colored wire |
Prozentgehaltsbereich | 99.9995% (Metals basis) |
Menge | 5 m |
IUPAC-Name | Aluminium |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Draht, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser |