Learn More
Aluminiumdraht, geglüht, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11335727
Click to view available options
Menge:
1 m
25 m
5 m
Form: ca. 8.4 g/m; Härte: weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
Farbe Silber
Namenshinweis Annealed
Aussehen Silver-colored wire
Dichte 2.7g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.9995% (Metals basis)
Menge 1 m
IUPAC-Name Aluminium
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser