Learn More
Aluminiumdraht, 0.025 mm (0.001 Zoll) Durchmesser, hart, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406345
Click to view available options
Menge:
1 m
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum wire
Namenshinweis 0.025mm (0.001 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
CAS 7429-90-5
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Al
MDL-Nummer MFCD00134029
Menge 1 m
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al]
IUPAC-Name Aluminium
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.0013g/m
Form Draht