Learn More
Brady™ Warnschilder aus Aluminium mit Überlaminierung aus Polyester
Marke: Brady™ 241644
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
Indoor and outdoor safety signs | |
0,271 mm | |
-40 °C bis 140 °C | |
Warnung vor brennbaren Materialien | |
Schwarz auf gelb |
Aluminum, Polyester | |
Aluminium mit Polyesterüberlaminat | |
100 mm | |
100 mm | |
Dreieckig | |
Warning Sign |